3-Chlor-4-(methylcarbamoyl)phenylboronsäure 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 3-Chloro-4-(N-methylcarbamoyl)phenylboronic acid, (3-Chloro-4-(methylcarbamoyl)phenyl)boronic acid, 3-Chloro-4-(methylcarbamoyl)benzeneboronic acid
OR4222-1G
APOSOR4222-1GEA 85.7 EUR
APOSOR4222-1G
3-Chlor-4-(methylcarbamoyl)phenylboronsäure 95%
3-Chlor-4-(methylcarbamoyl)phenylboronsäure
Formel: C₈H₉BClNO₃
Molecular Weight: 213,43 g/mol
Schmelzpunkt: 164…170 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD07363766
CAS-Nummer: 850589-39-8