2,6-Di-tert-butyl-4-methylpyridin 96%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

OR42220-25G OR42220-5G OR42220-100G
APOSOR42220-25GEA 0 EUR
APOSOR42220-25G APOSOR42220-5G APOSOR42220-100G
2,6-Di-tert-butyl-4-methylpyridin 96%
2,6-Di-tert-butyl-4-methylpyridin
Formel: C₁₄H₂₃N
Siedepunkt: 233 °C
Schmelzpunkt: 33…36 °C
Flammpunkt: 84 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006305
CAS-Nummer: 38222-83-2

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR