4-(5-Ethyl-1,3,4-oxadiazol-2-yl)benzaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Ethyl-5-(4-formylphenyl)-1,3,4-oxadiazole
OR42226-1G
APOSOR42226-1GEA
248
EUR
APOSOR42226-1G
4-(5-Ethyl-1,3,4-oxadiazol-2-yl)benzaldehyde
4-(5-Ethyl-1,3,4-oxadiazol-2-yl)benzaldehyde
Formel:
C₁₁H₁₀N₂O₂ Molecular Weight: 202,209 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD19104824 CAS-Nummer: 1309875-09-9 |