Bis(2-bromethyl)ether 95%

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

OR42237-25G OR42237-5G
APOSOR42237-25GEA 0 EUR
APOSOR42237-25G APOSOR42237-5G
Bis(2-bromethyl)ether 95%
Bis(2-bromethyl)ether
Formel: C₄H₈Br₂O
Siedepunkt: 92…93 °C/12mmHg
Dichte: 1,845 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 85 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00039196
CAS-Nummer: 5414-19-7
EINECS: 226-504-2

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR