3-Amino-8-bromoquinoline dihydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
OR42246-1G
APOSOR42246-1GEA
632
EUR
APOSOR42246-1G
3-Amino-8-bromoquinoline dihydrochloride
3-Amino-8-bromoquinoline dihydrochloride
Formel:
C₉H₇BrN₂·2ClH Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD18375330 CAS-Nummer: 1266226-20-3 |