7-Methoxyquinoline-3-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 3-Carboxy-7-methoxyquinoline
OR42251-1G
APOSOR42251-1GEA 410 EUR
APOSOR42251-1G
7-Methoxyquinoline-3-carboxylic acid
7-Methoxyquinoline-3-carboxylic acid
Formel: C₁₁H₉NO₃
Molecular Weight: 203,194 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09787873
CAS-Nummer: 474659-26-2