3-Amino-4-brom-1H-pyrazol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 4-Bromo-1H-pyrazol-5-amine, 4-Bromo-1H-pyrazol-3-amine, 3-Amino-4-bromopyrazole
OR42254-5G
APOSOR42254-5GEA 21.9 EUR
APOSOR42254-5G
3-Amino-4-brom-1H-pyrazol 98%
3-Amino-4-bromo-1H-pyrazole
Formel: C₃H₄BrN₃
Molecular Weight: 161,99 g/mol
Schmelzpunkt: 135…140 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00082728
CAS-Nummer: 16461-94-2