Methyl 4-(2-hydroxyethyl)benzoate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR42262-250MG
APOSOR42262-250MGEA 109 EUR
APOSOR42262-250MG
Methyl 4-(2-hydroxyethyl)benzoate 95%
Methyl 4-(2-hydroxyethyl)benzoate
Formel: C₁₀H₁₂O₃
Molecular Weight: 180,2 g/mol
Siedepunkt: 137 °C (2 mm Hg)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD24447574
CAS-Nummer: 46190-45-8