N-Benzyl-3-borono-4-methylbenzolsulfonamid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
5-Benzylsulphamoyl-2-methylbenzeneboronic acid
OR4234-250MG
APOSOR4234-250MGEA
143
EUR
APOSOR4234-250MG
N-Benzyl-3-borono-4-methylbenzolsulfonamid 97%
N-Benzyl-3-borono-4-methylbenzolsulfonamid
Formel:
C₁₄H₁₆BNO₄S Molecular Weight: 305,16 g/mol Schmelzpunkt: 118…122 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD07363760 CAS-Nummer: 871329-73-6 |