4-Methylcyclohexen-1-ylboronsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: (4-Methylcyclohex-1-en-1-yl)boronic acid, 4-Methyl-1-cyclohexen-1-ylboronic acid
OR4241-250MG
APOSOR4241-250MGEA 52.2 EUR
APOSOR4241-250MG
4-Methylcyclohexen-1-ylboronsäure 98%
4-Methylcyclohexene-1-ylboronic acid
Formel: C₇H₁₃BO₂
Molecular Weight: 139,99 g/mol
Schmelzpunkt: 162…166 °C
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD06659857
CAS-Nummer: 850567-92-9