(1-Phenylvinyl)boronic acid 95%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

OR4243-100MG
APOSOR4243-100MGEA 21.9 EUR
APOSOR4243-100MG
(1-Phenylvinyl)boronic acid 95%
(1-Phenylvinyl)boronic acid
Formel: C₈H₉BO₂
Schmelzpunkt: 125 °C (Zersetzung)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD01074578
CAS-Nummer: 14900-39-1

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR