[(4-Methylphenyl)thio]acetic acid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
[(4-Methylphenyl)sulphanyl]acetic acid, 2-(p-Tolylthio)acetic acid, 4-[(Carboxymethyl)sulphanyl]toluene
OR4248-5G
APOSOR4248-5GEA
31.9
EUR
APOSOR4248-5G
[(4-Methylphenyl)thio]acetic acid 98%
[(4-Methylphenyl)thio]acetic acid
Formel:
C₉H₁₀O₂S Molecular Weight: 182,24 g/mol Schmelzpunkt: 79…83 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00034675 CAS-Nummer: 3996-29-0 |