3,4-Dichloranilin
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
OR4252-10G
OR4252-100G
APOSOR4252-10GEA
21.9
EUR
APOSOR4252-10G
APOSOR4252-100G
3,4-Dichloranilin
3,4-Dichloranilin
Formel:
C₆H₅Cl₂N Molecular Weight: 162.02 g/mol Siedepunkt: 272 °C Schmelzpunkt: 69…73 °C Flammpunkt: 135 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00007768 CAS-Nummer: 95-76-1 EINECS: 202-448-4 UN: 3442 ADR: 6.1 II Merck Index: 13,03079 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...