3-Acetoxybenzaldehyd 97%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: 3-Formylphenylacetat

OR4256-1G
APOSOR4256-1GEA 21.9 EUR
APOSOR4256-1G
3-Acetoxybenzaldehyd 97%
3-Acetoxybenzaldehyd
Formel: C₉H₈O₃
Molecular Weight: 164,16 g/mol
Siedepunkt: 138 °C/20mmHg
Dichte: 1,17 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00016603
CAS-Nummer: 34231-78-2

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR