4'-Bromacetanilid 99%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: Ethansäure(4-bromphenyl)amid, N-(4-Bromphenyl)acetamid

OR4282-100G
APOSOR4282-100GEA 60.9 EUR
APOSOR4282-100G
4'-Bromacetanilid 99%
4'-Bromacetanilid
Formel: H₃CC(O)NH(C₆H₄Br)
Molecular Weight: 214,06 g/mol
Schmelzpunkt: 165…171 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000092
CAS-Nummer: 103-88-8
EINECS: 203-154-9

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR