Benzaldehydoxim 90%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
alpha-benzaldoxime, Benzaldoxime
OR4290-100G
APOSOR4290-100GEA
94.4
EUR
APOSOR4290-100G
Benzaldehydoxim 90%
Benzaldehydoxim
Formel:
C₇H₇NO Molecular Weight: 121.14 g/mol Siedepunkt: 118…120 °C/10mmHg Dichte: 1.11 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 108 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00002119 CAS-Nummer: 932-90-1 EINECS: 213-261-2 |