3'-Brompropiophenon 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: m-Brompropiophenon
OR4291-25G
APOSOR4291-25GEA 114 EUR
APOSOR4291-25G
3'-Brompropiophenon 98%
3'-Brompropiophenon
Formel: C₉H₉BrO
Molecular Weight: 213,07 g/mol
Siedepunkt: 144…145 °C/20mmHg
Schmelzpunkt: 38…42 °C
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000084
CAS-Nummer: 19829-31-3
EINECS: 243-353-8