4-Chlorphenylhydraziniumchlorid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-Chlorphenylhydrazinhydrochlorid, 4-Chlorphenylhydrazin Hydrochlorid, 1-(4-Chlorphenyl)hydrazin Hydrochlorid
OR4295-500G
APOSOR4295-500GEA
72.5
EUR
APOSOR4295-500G
4-Chlorphenylhydraziniumchlorid 97%
4-Chlorphenylhydraziniumchlorid
Formel:
C₆H₈Cl₂N₂ Molecular Weight: 179.05 g/mol Schmelzpunkt: 216 °C (Zers.) Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00012943 CAS-Nummer: 1073-70-7 EINECS: 214-030-9 |