1-Iod-4-nitrobenzol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR4306-10G
APOSOR4306-10GEA 23.2 EUR
APOSOR4306-10G
1-Iod-4-nitrobenzol 98%
1-Iod-4-nitrobenzol
Formel: C₆H₄INO₂
Siedepunkt: 289 °C/772mmHg
Schmelzpunkt: 173 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00007299
CAS-Nummer: 636-98-6