5-Amino-2-brombenzoesäure
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
OR4307-1G
APOSOR4307-1GEA
21.9
EUR
APOSOR4307-1G
5-Amino-2-brombenzoesäure
5-Amino-2-brombenzoesäure
Formel:
C₇H₆BrNO₂ Molecular Weight: 216,03 g/mol Schmelzpunkt: 171…179 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD07368968 CAS-Nummer: 2840-02-0 UN: 2811 ADR: 6.1,III |