2-Brombutan 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

Synonyme: sek-Butylbromid

OR4335-500G
APOSOR4335-500GEA 145 EUR
APOSOR4335-500G
2-Brombutan 98%
2-Brombutan
Formel: H₃CBrCHCH₂CH₃
Molecular Weight: 137,02 g/mol
Siedepunkt: 91…92 °C
Schmelzpunkt: –112 °C
Dichte: 1,255 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 13 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000156
CAS-Nummer: 78-76-2
EINECS: 201-140-7
UN: 2339
ADR: 3,II

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR