1-Bromo-3,5,7-trimethyladamantane
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR4338-1G
APOSOR4338-1GEA 748 EUR
APOSOR4338-1G
1-Bromo-3,5,7-trimethyladamantane
1-Bromo-3,5,7-trimethyladamantane
Formel: C₁₃H₂₁Br
Schmelzpunkt: 101…103 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00154002
CAS-Nummer: 53398-55-3