Benzhydrazid 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

Synonyme: Benzoesäurehydrazid, Benzohydrazid

OR4341-500G
APOSOR4341-500GEA 68.3 EUR
APOSOR4341-500G
Benzhydrazid 98%
Benzhydrazid
Formel: C₇H₈N₂O
Molecular Weight: 136,15 g/mol
Schmelzpunkt: 114 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007596
CAS-Nummer: 613-94-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR