(2,6-Dichlorophenyl)methanesulphonyl chloride

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

OR43513-250MG OR43513-1G
APOSOR43513-250MGEA 0 EUR
APOSOR43513-250MG APOSOR43513-1G
(2,6-Dichlorophenyl)methanesulphonyl chloride
(2,6-Dichlorophenyl)methanesulphonyl chloride
Formel: C₇H₅Cl₃O₂S
Schmelzpunkt: 47…50 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11204033
CAS-Nummer: 85952-31-4
UN: 3261
ADR: 8,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR