N-Boc-trans-4-Hydroxy-L-prolinmethylester
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
N-Boc-trans-4-hydroxy-L-proline Methyl Ester, (2S,4R)-4-Hydroxypyrrolidine-1,2-dicarboxylic acid 1-tert-Butyl 2-Methyl Ester, 1-tert-Butyl 2-Methyl (2S,4R)-4-Hydroxypyrrolidine-1,2-dicarboxylate, Boc-Hyp-OMe, 1-(tert-Butyl) 2-methyl (2S,4R)-4-hydroxypyrrolidine-1,2-dicarboxylate
OR43520-500G
APOSOR43520-500GEA
98.6
EUR
APOSOR43520-500G
N-Boc-trans-4-Hydroxy-L-prolinmethylester
N-Boc-trans-4-Hydroxy-L-prolinmethylester
Formel:
C₁₁H₁₉NO₅ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00076981 CAS-Nummer: 74844-91-0 |