2-(Ethoxycarbonyl)-1H-indole-3-carboxylic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR43534-250MG
APOSOR43534-250MGEA
197
EUR
APOSOR43534-250MG
2-(Ethoxycarbonyl)-1H-indole-3-carboxylic acid 97%
2-(Ethoxycarbonyl)-1H-indole-3-carboxylic acid
Formel:
C₁₂H₁₁NO₄ Schmelzpunkt: 262…263 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD18803524 CAS-Nummer: 441800-93-7 |