2-(5-Amino-1H-indazol-1-yl)ethanol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
5-Amino-1-(2-hydroxyethyl)-1H-indazole
OR43551-1G
OR43551-250MG
APOSOR43551-1GEA
435
EUR
APOSOR43551-1G
APOSOR43551-250MG
2-(5-Amino-1H-indazol-1-yl)ethanol 97%
2-(5-Amino-1H-indazol-1-yl)ethanol
Formel:
C₉H₁₁N₃O Lagertemperatur: Raumtemperatur |
CAS-Nummer:
885270-96-2 |