6-Brom-3-chlor-1H-indazol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR43556-250MG
APOSOR43556-250MGEA
29
EUR
APOSOR43556-250MG
6-Brom-3-chlor-1H-indazol
6-Bromo-3-chloro-1H-indazole
Formel:
C₇H₄BrClN₂ Molecular Weight: 231,48 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06738283 CAS-Nummer: 885271-78-3 |