4-Hydroxy-1H-indazole
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR43567-250MG
APOSOR43567-250MGEA 37.7 EUR
APOSOR43567-250MG
4-Hydroxy-1H-indazole
4-Hydroxy-1H-indazole
Formel: C₇H₆N₂O
Schmelzpunkt: 163…165 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06858736
CAS-Nummer: 81382-45-8