5-Brom-2-methyl-2H-indazol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Methyl-5-bromo-2H-indazole
OR43568-250MG
APOSOR43568-250MGEA
21.9
EUR
APOSOR43568-250MG
5-Brom-2-methyl-2H-indazol
5-Bromo-2-methyl-2H-indazole
Formel:
C₈H₇BrN₂ Molecular Weight: 211,0600 g/mol Schmelzpunkt: 97…98 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09870047 CAS-Nummer: 465529-56-0 |