1-[3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaboranlan-2-yl)phenyl]-1H-pyrazole
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1-(3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl)-1H-pyrazole, 3-(1H-Pyrazol-1-yl)benzeneboronic acid, pinacol ester
OR43580-250MG
APOSOR43580-250MGEA
21.9
EUR
APOSOR43580-250MG
1-[3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaboranlan-2-yl)phenyl]-1H-pyrazole
1-[3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaboranlan-2-yl)phenyl]-1H-pyrazole
Formel:
C₁₅H₁₉BN₂O₂ Molecular Weight: 270,14 g/mol Schmelzpunkt: 75…76 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD07368520 CAS-Nummer: 852227-94-2 |