2-(3-Methoxyphenyl)-2-methylpropanoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR43582-1G
APOSOR43582-1GEA
49.3
EUR
APOSOR43582-1G
2-(3-Methoxyphenyl)-2-methylpropanoic acid
2-(3-Methoxyphenyl)-2-methylpropanoic acid
Formel:
C₁₁H₁₄O₃ Schmelzpunkt: 57…58 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09414710 CAS-Nummer: 17653-94-0 |