2-(2-Methyl-1,3-thiazol-4-yl)benzoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR43586-250MG
APOSOR43586-250MGEA
116
EUR
APOSOR43586-250MG
2-(2-Methyl-1,3-thiazol-4-yl)benzoic acid
2-(2-Methyl-1,3-thiazol-4-yl)benzoic acid
Formel:
C₁₁H₉NO₂S Schmelzpunkt: 139,5…140 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09879980 CAS-Nummer: 65032-66-8 |