4,5-Dimethyl-2-nitrophenol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR43630-1G
APOSOR43630-1GEA 580 EUR
APOSOR43630-1G
4,5-Dimethyl-2-nitrophenol
4,5-Dimethyl-2-nitrophenol
Formel: C₈H₉NO₃
Schmelzpunkt: 80…82 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD15527214
CAS-Nummer: 18087-10-0