5-Bromo-2-(hydroxymethyl)-1,3-thiazole 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
(5-Bromo-1,3-thiazol-2-yl)methanol, (5-Bromothiazol-2-yl)methanol
OR43658-250MG
APOSOR43658-250MGEA
75.4
EUR
APOSOR43658-250MG
5-Bromo-2-(hydroxymethyl)-1,3-thiazole 95%
5-Bromo-2-(hydroxymethyl)-1,3-thiazole
Formel:
C₄H₄BrNOS Molecular Weight: 194,05 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD21728921 CAS-Nummer: 911052-85-2 |