3-Brom-o-toluonitril 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR43660-25G
APOSOR43660-25GEA
122
EUR
APOSOR43660-25G
3-Brom-o-toluonitril 98%
3-Brom-o-toluonitril
Formel:
C₈H₆BrN Molecular Weight: 196.05 g/mol Schmelzpunkt: 44…45 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09025665 CAS-Nummer: 52780-15-1 UN: 3439 ADR: 6.1 III |