tert-Butyl furan-3-ylcarbamate 95+%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: 3-Aminofuran, N-BOC protected

OR43662-5G
APOSOR43662-5GEA 95.7 EUR
APOSOR43662-5G
tert-Butyl furan-3-ylcarbamate 95+%
tert-Butyl furan-3-ylcarbamate
Formel: C₉H₁₃NO₃
Schmelzpunkt: 135…140 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09839085
CAS-Nummer: 56267-48-2

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR