4-(Dimethylamino)benzaldehyd 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

OR43669-100G
APOSOR43669-100GEA 0 EUR
APOSOR43669-100G
4-(Dimethylamino)benzaldehyd 98%
4-(Dimethylamino)benzaldehyd
Formel: (CH₃)₂NC₆H₄CHO
Siedepunkt: 176…177 °C/17mmHg
Schmelzpunkt: 72…75 °C
Flammpunkt: 164 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003381
CAS-Nummer: 100-10-7

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR