tert-Butyl-4,5-dihydro-1H-pyrazolo[3,4-c]pyridine-6(7H)-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
tert-Butyl 4,5-dihydro-1H-pyrazolo[3,4-c]pyridine-6(7H)-carboxylate
OR43675-250MG
APOSOR43675-250MGEA
69.6
EUR
APOSOR43675-250MG
tert-Butyl-4,5-dihydro-1H-pyrazolo[3,4-c]pyridine-6(7H)-carboxylate
tert-Butyl-4,5-dihydro-1H-pyrazolo[3,4-c]pyridine-6(7H)-carboxylate
Formel:
C₁₁H₁₇N₃O₂ Molecular Weight: 223,27 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11044813 CAS-Nummer: 871726-73-7 |