Methyl 3-chloro-4-(chlorosulphonyl)benzoate
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
OR43682-1G
OR43682-250MG
OR43682-5G
APOSOR43682-1GEA
0
EUR
APOSOR43682-1G
APOSOR43682-250MG
APOSOR43682-5G
Methyl 3-chloro-4-(chlorosulphonyl)benzoate
Methyl 3-chloro-4-(chlorosulphonyl)benzoate
Formel:
C₈H₆Cl₂O₄S Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06637330 CAS-Nummer: 874830-93-0 UN: 3261 ADR: 8,III |