N-Methyl-1-{4-[2-(morpholin-4-yl)ethoxy]phenyl}methylamine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
N-Methyl-4-[2-(morpholin-4-yl)ethoxy]benzylamine, 4-(2-{4-[(Methylamino)methyl]phenoxy}ethyl)morpholine
OR4369-250MG
APOSOR4369-250MGEA
62.5
EUR
APOSOR4369-250MG
N-Methyl-1-{4-[2-(morpholin-4-yl)ethoxy]phenyl}methylamine 95%
N-Methyl-1-{4-[2-(morpholin-4-yl)ethoxy]phenyl}methylamine
Formel:
C₁₄H₂₂N₂O₂ Molecular Weight: 250,337 g/mol Siedepunkt: 141…143 °C (0,08 mm Hg) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD07368554 CAS-Nummer: 852180-77-9 UN: 2735 ADR: 8,III |