2-(4-Methyl-1-piperazinyl)anilin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
1-(2-Aminophenyl)-4-methylpiperazine
OR4375-250MG
APOSOR4375-250MGEA
21.9
EUR
APOSOR4375-250MG
2-(4-Methyl-1-piperazinyl)anilin 97%
2-(4-Methyl-1-piperazinyl)aniline
Formel:
C₁₁H₁₇N₃ Molecular Weight: 191,28 g/mol Schmelzpunkt: 100,8…102.3 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD04035359 CAS-Nummer: 180605-36-1 UN: 2923 ADR: 8+6.1,III |