5-(3-Pyridinyloxy)-2-furoic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
OR4386-1G
APOSOR4386-1GEA
53.8
EUR
APOSOR4386-1G
5-(3-Pyridinyloxy)-2-furoic acid 97%
5-(3-Pyridinyloxy)-2-furoic acid
Formel:
C₁₀H₇NO₄ Molecular Weight: 205.17 g/mol Schmelzpunkt: 150…153 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03407385 CAS-Nummer: 852180-39-3 UN: 3261 ADR: 8 III |