m-Tolylhydraziniumchlorid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 3-Methylphenylhydrazin Hydrochlorid, 1-(3-Methylphenyl)hydrazin Hydrochlorid, 3-Tolylhydrazin Hydrochlorid, 3-Methylphenylhydraziniumchlorid, 1-(3-Tolyl)hydrazin Hydrochlorid, 3-Tolylhydrazinhydrochlorid, 3-Methylphenylhydrazinhydrochlorid
OR4387-5G
APOSOR4387-5GEA 29 EUR
APOSOR4387-5G
m-Tolylhydraziniumchlorid
m-Tolylhydraziniumchlorid
Formel: C₇H₁₀N₂·HCl
Molecular Weight: 158,63 g/mol
Schmelzpunkt: 184…194 °C (Zers.)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00012932
CAS-Nummer: 637-04-7
EINECS: 211-276-9