1-Methylimidazol-5-carbonsäuremethylester 97%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: Methyl 1-methylimidazole-5-carboxylate, Methyl 1-methyl-1H-imidazole-5-carboxylate

OR4390-5G
APOSOR4390-5GEA 112 EUR
APOSOR4390-5G
1-Methylimidazol-5-carbonsäuremethylester 97%
1-Methylimidazol-5-carbonsäuremethylester
Formel: C₆H₈N₂O₂
Molecular Weight: 140,14 g/mol
Siedepunkt: 115…117 °C/8mmHg
Schmelzpunkt: 56…57 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01567300
CAS-Nummer: 17289-20-2

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR