5-[2-(Methylthio)pyrimidin-4-yl]-thiophene-2-sulphonyl chloride
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
OR4397-1G
APOSOR4397-1GEA
145
EUR
APOSOR4397-1G
5-[2-(Methylthio)pyrimidin-4-yl]-thiophene-2-sulphonyl chloride
5-[2-(Methylthio)pyrimidin-4-yl]-thiophene-2-sulphonyl chloride
Formel:
C₉H₇ClN₂O₂S₃ Molecular Weight: 306,81 g/mol Schmelzpunkt: 125…126 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00178756 CAS-Nummer: 175202-76-3 UN: 3261 ADR: 8,III |