tert-Butyl-4-oxoazepane-1-carboxylate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR4399-1G
APOSOR4399-1GEA
21.9
EUR
APOSOR4399-1G
tert-Butyl-4-oxoazepane-1-carboxylate 95%
tert-Butyl-4-oxoazepane-1-carboxylate
Formel:
C₁₁H₁₉NO₃ Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD03788435 CAS-Nummer: 188975-88-4 |