5-(Bromoacetyl)benzo[b]thiophene 97%

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

OR4407-1G OR4407-250MG
APOSOR4407-1GEA 0 EUR
APOSOR4407-1G APOSOR4407-250MG
5-(Bromoacetyl)benzo[b]thiophene 97%
5-(Bromoacetyl)benzo[b]thiophene
Formel: C₁₀H₇BrOS
Siedepunkt: 118…121 °C (20 mm Hg)
Schmelzpunkt: 48…50 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD07368508
CAS-Nummer: 1131-87-9
UN: 3261
ADR: 8,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR