(1-Methyl-1H-imidazol-4-yl)methanol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR4416-5G
APOSOR4416-5GEA
198
EUR
APOSOR4416-5G
(1-Methyl-1H-imidazol-4-yl)methanol 97%
(1-Methyl-1H-imidazol-4-yl)methanol
Formel:
C₅H₈N₂O Molecular Weight: 112.1298 g/mol Schmelzpunkt: 59.5…63.5 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06738905 CAS-Nummer: 17289-25-7 |