[5-(Thien-2-yl)-1H-pyrazol-3-yl]methanol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-[3-(Hydroxymethyl)-1H-pyrazol-5-yl]thiophene, 3-(Hydroxymethyl)-5-(thien-2-yl)-1H-pyrazole
OR4423-1G
APOSOR4423-1GEA
108
EUR
APOSOR4423-1G
[5-(Thien-2-yl)-1H-pyrazol-3-yl]methanol
[5-(Thien-2-yl)-1H-pyrazol-3-yl]methanol
Formel:
C₈H₈N₂OS Molecular Weight: 180.227 g/mol Schmelzpunkt: 126…128 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD07368555 CAS-Nummer: 852228-02-5 |